Learn More
2,4-dichlorobenzylidèneacétone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028129
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11490828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25270.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 61888-78-6 | C10H8Cl2O | 215.073 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61888-78-6
Formule moléculaire C10H8Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 215.073
Numéro MDL MFCD00052852
Clé InChI SAEQHTBHPNKKRX-NSCUHMNNSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobenzylideneacetone, 4-2,4-dichlorophenyl-3-buten-2-one, e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-2,4-dichloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-2,4-dichlorophenyl-3-butene-2-one
CID PubChem 5849647
Nom IUPAC (E)-4-(2,4-dichlorophényl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzylideneacetone
Point de fusion 83°C to 85°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.08
Pourcentage de pureté 97%