Learn More
2,4-Dichlorophénol 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312075 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312075 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09010065ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenol
CAS 120-83-2
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Dichlorophenol
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C6 H4 Cl2 O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dichlorphenol, Phenol, 2,4-dichloro-, 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol, DCP, NSC 2879
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC 2,4-dichlorophénol
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 163
Quantité 5 x 1 mL
Poids de la formule 161,9639 g/mol