Learn More
Chlorhydrate de 2,4-dichlorophénylhydrazine, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11404363
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11404363
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10943.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5446-18-4
Formule moléculaire C6H7Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 213.486
Numéro MDL MFCD00012929
Clé InChI DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
CID PubChem 2723905
Nom IUPAC (2,4 -dichlorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼212°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 3708828
Poids de la formule 213.49
Pourcentage de pureté 98%