Learn More
2,4-difluoro-3-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7029057
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11425860
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26489.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 886499-08-7 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline is a fluorinated compound used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,4-difluoro-3-méthoxyaniline est un composé fluoré utilisé comme bloc de construction en synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886499-08-7
Formule moléculaire C7H7F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.14
Numéro MDL MFCD04115929
Clé InChI ISMLABQIDHXORP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluoro-3-methoxyphenylamine, 2,4-difluoro-3-methoxy-aniline, benzenamine, 2,4-difluoro-3-methoxy
CID PubChem 3865162
Nom IUPAC 2,4-difluoro-3-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(F)C=CC(N)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 159.14
Pourcentage de pureté 97%