Learn More
Acide 2,4-difluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021175
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11415423
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13403.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1583-58-0 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1583-58-0
Formule moléculaire C7H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00011670
Clé InChI NJYBIFYEWYWYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dfba, benzoic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorobenzoicacid, 2,4-difluoro-benzoic acid, zlchem 472, pubchem1336, acmc-1brgf, 2,4-difluorbenzoic acid, 2,4-difluorobezoic acid, 2 4-difluorobenzoic acid
CID PubChem 74102
Nom IUPAC acide 2,4-difluorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorobenzoic acid
Point de fusion 186°C to 190°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 973355
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 98%