Learn More
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-112121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10152810
Marque: Thermo Scientific Acros 114870050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 89-86-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-86-1
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00002451
Clé InChI UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
CID PubChem 1491
Nom IUPAC Acide 2,4-dihydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dihydroxybenzoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210.0°C to 215.0°C
Couleur Beige à crème ou rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, 377
Merck Index 15, 8278
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in benzene
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline