Learn More
2,4-Diméthoxypyrimidine-5-ester pinacol d’acide boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11986561 1 g 1g
11996561 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 936250-17-8
Formule moléculaire C12H19BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 266.10
Numéro MDL MFCD06795654
Clé InChI RKHZHTLJEUBARP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2,4-dimethoxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2,4-dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2,4-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidine, 2,4-dimethoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2,4-dimethoxypyrimidine-5-boronicacidpinacolester, 2,4-dimethoxyprimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
CID PubChem 16218388
Nom IUPAC 2,4-diméthoxy-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
SMILES COC1=NC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C(OC)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 104°C to 109°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 266.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement