Learn More
Acide2,4-diméthyle-2--penténoïque, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465347
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465347 10 g 10g
11455347 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22701.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 66634-97-7 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66634-97-7
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.171
Numéro MDL MFCD00209505
Clé InChI DMHLGGQHOSTMJG-GQCTYLIASA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, unii-ki18c46dhr, 2e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, ki18c46dhr, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2e, e-2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, predominantly trans, fema no. 3143, e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl
CID PubChem 5362565
Nom IUPAC Acide (E)-2,4-diméthylpent-2-énoïque
SMILES CC(C)C=C(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid
Note relative au nom predominantly trans
Densité 0.949
Indice de réfraction 1.454
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99%