Learn More
2,4-Diméthylaniline (2,4-Xylidine), Mikromol™
Code produit 18021480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18021480 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18021480 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1018.01
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,4-Diméthylaniline (2,4-Xylidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylaniline
CAS 95-68-1
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Dimethylaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,4-Dimethylaniline, Amitraz Imp. A (BP), 2,4-Xylidine, Amitraz Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(N)c(C)c1
Nom IUPAC 2,4-diméthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Quantité 100 mg
Poids de la formule 121,0891 g/mol