Learn More
2,4-diméthylpentane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is not only used for synthesizing WeiNiGuan, but also used in binder and coating industry. It is used for synthesizing resin fiber. It is also used as intermediates and adhesives in oil drop coagulation thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé non seulement pour la synthèse de la fibre WeiNiGuan mais aussi dans l’industrie des liants et revêtements. Il est utilisé pour la synthèse des fibres de résine. Il est également utilisé parmi les produits intermédiaires et les adhésifs dans un épaississeur pour la coagulation des gouttes d’huile.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le benzène, le chloroforme, l’alcool et l’éther.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dimethylpentane |
| Point de fusion | ∼-123°C |
| Point d’ébullition | 79°C to 80°C |
| Point d’éclair | −12°C (10°F) |
| Quantité | 2 g |
| Numéro UN | UN1206 |
| Beilstein | 1696855 |
| Synonyme | pentane, 2,4-dimethyl, unii-4jt8q9qohi, diisopropylmethane, 4jt8q9qohi, 2,4-dimethylpentane, standard for gc, dimethylpentane, heptan und isomere, 2,4-dimethyl-pentan, pentane,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylpentane |
| Poids de la formule | 100.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |