Learn More
2,4-diméthylthiophénole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11446396
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11446396
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23161.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13616-82-5 | C8H10S | 138.228 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13616-82-5
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00010019
Clé InChI AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethylthiophenol, 2,4-dimethyl thiophenol, benzenethiol, 2,4-dimethyl, 2,4-thioxylenol, 2,4-xylenethiol, 4-mercapto-m-xylene, 2,4-dimethylbenzene-1-thiol, 4-methylthiocresol, 4-thio-m-xylene, m-xylene-4-thiol
CID PubChem 83617
Nom IUPAC 2,4-diméthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethylthiophenol
Densité 1.02
Point d’ébullition 207°C to 208°C
Point d’éclair 87°C (189°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.569
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethylthiophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,4-Dimethylthiophenol