Learn More
2,4-hexadiène, tech. 90 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific™
Product Code. 15460178
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15460178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53404.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2,4-hexadiène est utilisé dans la production du 3,6-diméthyl-3,6-dihydro-[1,2]dithiine.
Solubilité
Miscible dans l’éthanol, l’éther éthylique et le chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 592-46-1
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00009297,MFCD00009297
Clé InChI APPOKADJQUIAHP-CIIODKQPSA-N
Synonyme unii-g4m9133vs9, 2,4-hexadiene, e,z, cis,trans-2,4-hexadiene, 2,4-hexadiene, e , z-ch3ch=chch=chch3, cis,trans-hexa-2,4-diene, 2,4-hexadiene, 2e,4z, cis-2-trans-4-hexadiene, e,z-2,4-hexadiene, z,e-2,4-hexadiene
CID PubChem 643786
Nom IUPAC (2Z,4E)-hexa-2,4-diène
SMILES C\C=C\C=C/C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Hexadiene
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.72
Point d’ébullition 82°C
Point d’éclair −14°C (−7°F)
Formule linéaire CH3CH=CHCH=CHCH3
Indice de réfraction 1.445
Quantité 1 g
Numéro UN UN2458
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique