Learn More
2-(4-Hydroxyphényl)acétamide, Mikromol™
Code produit 17953376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17953376 100 mg 100mg
17921196 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17953376 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0013.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-(4-Hydroxyphényl)acétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS 17194-82-0
Noms d’analytes ou de composants 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Atenolol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
SMILES NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 151,0633 g/mol