Learn More
2-(4-Hydroxyphényl)éthanol, Mikromol™
Code produit 30052186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052186 25 mg 25mg
17901536 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052186 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0027.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-(4-Hydroxyphényl)éthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyrosol
CAS 501-94-0
Noms d’analytes ou de composants Tyrosol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Metoprolol Succinate Imp. G (EP), Metoprolol Tartrate Imp. G (EP), Metoprolol Imp. G (EP), 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Metoprolol Succinate Impurity G, Metoprolol Tartrate Impurity G, Metoprolol Impurity G, Metoprolol Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OCCc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-(2-hydroxyéthyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 138,0681 g/mol