Learn More
Acide 2-(4-n-propylphényl)propanoïque, Mikromol™
Code produit 30051937
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051937 25 mg 25mg
17931146 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051937 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.200025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-(4-n-propylphényl)propanoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid
CAS 3585-47-5
Noms d’analytes ou de composants 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C12 H16 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-(4-n-Propylphenyl)propanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12(13)14/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES CCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(4-propylphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 192.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 192.115 g/mol