Learn More
Acide 2,4-pentadiénoïque , 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15375038 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15375038 1 g 1g
15395038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15375038 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455740010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 626-99-3 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-99-3
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.1
Clé InChI SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
Synonyme penta-2,4-dienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, trans-2,4-pentadienoic acid, 1,3-butadiene-1-carboxylic acid, e-2,4-pentadienoic acid, e-penta-2,4-dienoic acid, 2e-2,4-pentadienoic acid, beta-vinyl acrylic acid, vynilacrylic acid, 2e-penta-2,4-dienoic acid
CID PubChem 642034
ChEBI CHEBI:37331
Nom IUPAC (2E)2,4-penta-acide diénoïque
SMILES C=CC=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Pentadienoic acid
Point de fusion 69.0°C to 72.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2(CH)3COOH
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Pentadienoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.