Få mere at vide
Ester de diéthanolamine d’acide 2-(4-phénoxyphényl)éthylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427805
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15427805
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31401.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Formule moléculaire C18H22BNO3
Numéro MDL MFCD12546199
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester
Point de fusion 164°C to 167°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 311.19
Pourcentage de pureté 97%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.