Learn More
2,4-thiazolidinedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021242
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11455593
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13496.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117.122 g/mol
2,4-Thiazolidinedione may be used in the synthesis of sixteen 5-arylidene-2,4-thiazolidinediones, via ultrasound-promoted aldol condensation reaction. It may be used as starting material for the synthesis of drugs with antihyperglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,4-thiazolidinedione peut être utilisée dans la synthèse de seize 5-arylidène-2,4-thiazolidinediones, via une réaction de condensation aldolique promue par ultrasons. Il peut être utilisé comme matériau de départ pour la synthèse de médicaments ayant une activité antihyperglycémique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml à 3°C), le méthanol, le DMSO, l’éthanol et l’éther éthylique.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2295-31-0
Formule moléculaire C3H3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 117.122
Numéro MDL MFCD00005478
Clé InChI ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
CID PubChem 5437
ChEBI CHEBI:50992
Nom IUPAC 1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES C1C(=O)NC(=O)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Thiazolidinedione
Point de fusion 123°C to 126°C
Point d’ébullition 178°C to 179°C (19 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 110700
Informations sur la solubilité Soluble in water (30mg/ml at 3°C),methanol,DMSO,ethanol,and ethyl ether.
Poids de la formule 117.13
Pourcentage de pureté 99%