Learn More
2,4-thiazolidinedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3737551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10503331
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2295-31-0
Formule moléculaire C3H3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 117.12
Numéro MDL MFCD00005478
Clé InChI ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
CID PubChem 5437
ChEBI CHEBI:50992
Nom IUPAC 1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES C1C(=O)NC(=O)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Thiazolidinedione
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123°C to 126°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 178°C to 179°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 27, 233
Poids de la formule 117.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Thiazolidinedione