Learn More
Acide 2-(5-benzyl-3,6-dioxopipérazin-2-yl)acétique (dicétopipérazine), Mikromol™
Code produit 30051726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051726 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051726 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0314.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-(5-benzyl-3,6-dioxopipérazin-2-yl)acétique (dicétopipérazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
CAS 10-2-5262
Noms d’analytes ou de composants 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H14 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Aspartame Imp. A (EP), Aspartame USP Related Compound A, Aspartame USP RC A, 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid, Diketopiperazine, Aspartame Related Compound A, Aspartame Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
SMILES OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
Nom IUPAC acide 2-[(2S,5S)-5-benzyl-3,6-dioxopérazine-2-yl]acide
Poids moléculaire (g/mol) 262.26
Quantité 25 mg
Poids de la formule 262,0954 g/mol