Learn More
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7128-64-5 | C26H26N2O2S | 430.566 g/mol
44.65€ - 360.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 7128-64-5 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C26H26N2O2S |
| Poids moléculaire (g/mol) | 430.566 |
| Numéro MDL | MFCD00005774 |
| Clé InChI | AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | bbot, 2,5-bis 5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene, uvitex ob, 2,5-bis 5-tert-butyl benzo d oxazol-2-yl thiophene, bbot 150, 2,5-bis 5-tert-butylbenzoxazol-2-yl thiophene, benzoxazole, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-1,1-dimethylethyl, unii-w7ur9129gp, fluorescent brightener 184, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-tert-butylbenzoxazole |
| CID PubChem | 292429 |
| Nom IUPAC | 5-tert-butyle-2-[5-(5-tert-butyle-1,3-benzoxazol-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3-benzoxazole |
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(S3)C4=NC5=C(O4)C=CC(=C5)C(C)(C)C |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11472747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14928.06 |
5 g |
49.60€ 44.65€ / 5g Économisez 4.95€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11482747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14928.14 |
25 g |
114.00€ 102.65€ / 25g Économisez 11.35€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11492747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14928.22 |
100 g |
360.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene is used as an optical brightener which converts UV light into visible light. It is also used as a fluorescent brightener for thermoplastic resins of polyvinyl chloride, acrylic resin, polyester fiber, paint, coating and printing ink. It is also useful in detecting the presence of thin-film electrical contact lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,5-Bis(5-tert-butyle-2-benzoxazolyle)thiophène est utilisé comme un azurant optique qui convertit la lumière UV en lumière visible. Il est également utilisé comme azurant fluorescent pour les résines thermoplastiques de chlorure de polyvinyle, la résine acrylique, les fibres de polyester, la peinture, le revêtement et l’encre d’impression. Il est également utile pour détecter la présence de lubrifiants à contact électrique à couche mince.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
| 7128-64-5 | |
| 430.566 | |
| AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N | |
| 292429 | |
| CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(S3)C4=NC5=C(O4)C=CC(=C5)C(C)(C)C |
| C26H26N2O2S | |
| MFCD00005774 | |
| bbot, 2,5-bis 5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene, uvitex ob, 2,5-bis 5-tert-butyl benzo d oxazol-2-yl thiophene, bbot 150, 2,5-bis 5-tert-butylbenzoxazol-2-yl thiophene, benzoxazole, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-1,1-dimethylethyl, unii-w7ur9129gp, fluorescent brightener 184, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-tert-butylbenzoxazole | |
| 5-tert-butyle-2-[5-(5-tert-butyle-1,3-benzoxazol-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3-benzoxazole |
Spécification
| 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene | |
| 200°C to 202°C | |
| MFCD00005774 | |
| bbot, 2,5-bis 5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene, uvitex ob, 2,5-bis 5-tert-butyl benzo d oxazol-2-yl thiophene, bbot 150, 2,5-bis 5-tert-butylbenzoxazol-2-yl thiophene, benzoxazole, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-1,1-dimethylethyl, unii-w7ur9129gp, fluorescent brightener 184, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-tert-butylbenzoxazole | |
| AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-tert-butyle-2-[5-(5-tert-butyle-1,3-benzoxazol-2-yl)thiophène-2-yl]-1,3-benzoxazole | |
| 292429 | |
| 99% |
| 7128-64-5 | |
| C26H26N2O2S | |
| 631803 | |
| Soluble in acetone and toluene. Insoluble in water. | |
| CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(S3)C4=NC5=C(O4)C=CC(=C5)C(C)(C)C | |
| 430.566 | |
| 430.57 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-426-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DM4888332
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante