Learn More
2,5-Bis-(trifluorométhyl)aniline, Mikromol™
Description
2,5-Bis-(trifluorométhyl)aniline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 328-93-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H5 F6 N |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2 |
| SMILES | Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2,5-bis(trifluorométhyl)aniline |
| Afficher plus |