Learn More
Chlorure de 2,5-di(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10780734
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 10780734
Marque: Thermo Scientific Maybridge CD11334DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 152457-95-9
Formule moléculaire C10H7ClF6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 372.66
Numéro MDL MFCD00052841
Clé InChI UCHAULDYIPVTOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, tech., pubchem5052, acmc-1c3ia
CID PubChem 2736077
SMILES FC(F)(F)COC1=CC(=C(OCC(F)(F)F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)chlorure de benzènesulfonyle
Poids de la formule 372.67
Pourcentage de pureté 97%