Learn More
2,5-Diaminohydroquinone dichlorhydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425087
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
Code produit. 11425087
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21969.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213.058 g/mol
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride is used in the preparation of polymers, synthetically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate de 2,5-diaminohydroquinone est utilisé dans la préparation de polymères, de films hybrides de polyimide et de silice réticulés par synthèse.
Remarques
Sensible à l’air. Il peut se décolorer et prendre une teinte noir-violet au cours du stockage. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24171-03-7
Formule moléculaire C6H10Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 213.058
Numéro MDL MFCD00239416
Clé InChI NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
CID PubChem 16212088
Nom IUPAC 2,5-diaminobenzène-1,4-diol ; Dichlorhydrate
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 213.06
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzenedihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride