Learn More
Sulfate de 2,5-diaminotoluène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324874
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324874 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324874 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC12198500100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate)
CAS 615-50-9
Noms d’analytes ou de composants 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate)
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C7 H10 N2 . H2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
SMILES Cc1cc(N)ccc1N.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC 2-metilbenceno-1,4-diamina; ácido sulfúrico
Poids moléculaire (g/mol) 220.25
Quantité 100 mg
Poids de la formule 220.0518 g/mol