Learn More
2,5-Dibromo-p-xylène, 98, %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043639
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11311407
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L01776.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1074-24-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
2,5-Dibromo-p-xylene is used as a liquid crystal material. It is also used as an intermediate in agrochemicals and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,5-dibromo-p-xylène est utilisé comme matériau à cristaux liquides. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les produits agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le toluène, l’éthanol chaud et le méthanol chaud. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les alcalis forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-24-4
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Numéro MDL MFCD00000091
Clé InChI QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
CID PubChem 66175
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dibromo-p-xylene
Point de fusion 72°C to 74°C
Point d’ébullition 261°C
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Beilstein 2080433
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,hot ethanol and hot methanol.Insoluble in water.
Poids de la formule 263.97
Pourcentage de pureté ≥98%