Learn More
2,5-Dichloro-p-xylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489267
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11489267
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21344.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1124-05-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1124-05-6
Formule moléculaire C8H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 175.052
Numéro MDL MFCD00000610
Clé InChI UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichloro-p-xylene, 2,5-dichloro-1,4-dimethylbenzene, benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dichloro, unii-7p8m86zob2, 2,5-dichloro-para-xylene, p-xylene,5-dichloro, p-xylene,2,5-dichloro, acmc-2099eq, dsstox_cid_24780
CID PubChem 70755
Nom IUPAC 1,4-Dichloro-2,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloro-p-xylene
Point de fusion 68°C to 70°C
Point d’ébullition 221°C to 223°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 175.06
Pourcentage de pureté 98%