Learn More
2,5-Dichloronitrobenzène, Mikromol™
Code produit 30052431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052431 25 mg 25mg
17981916 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052431 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1273.220025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,4-Dichloro-2-nitrobenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Noms d’analytes ou de composants 2,5-Dichloronitrobenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H3 Cl2 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzene, 1,4-dichloro-2-nitro-, Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
Nom IUPAC 1,4-dichloro-2-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 192
Quantité 25 mg
Poids de la formule 190,9541 g/mol