Learn More
2,5-dichlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-106281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10748732
Marque: Thermo Scientific Acros 113580500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 583-78-8 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-78-8
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00002174
Clé InChI RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-phenol, 2,5-dcp, unii-3b11g9akba, 3,6-dichlorophenol, ccris 5903, 3b11g9akba, dsstox_cid_5003, dsstox_rid_77621, dsstox_gsid_25003
CID PubChem 66
ChEBI CHEBI:27929
Nom IUPAC 2,5-dichlorophénol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichlorophenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54.0°C to 58.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 211.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3OH
Quantité 50 g
Beilstein 06,189
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C)
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.