Learn More
2,5-Dichlorophénol, SPEX CertiPrep™
Code produit 12989174 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12989174 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12989174 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S1412
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
2,5-Dichlorophénol583-78-81000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorophenol
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 583-78-8, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Méthodes For US EPA Methods 8041
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Numéro MDL MFCD00002174
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Nom IUPAC 2,5-dichlorophénol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
CID PubChem 66
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:27929
Show More Show Less
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire