Learn More
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3778305 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
250g
50g
5g
Code produit. 10598971
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 165200050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 490-79-9 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 490-79-9
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00002460
Clé InChI WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
CID PubChem 3469
ChEBI CHEBI:17189
Nom IUPAC Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dihydroxybenzoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204.0°C to 207.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)2C6H3CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, 384
Merck Index 15, 4433
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in chloroform,benzene and,carbon disulfide
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.