Learn More
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, Mikromol™
Code produit 17942366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942366 25 mg 25mg
14811351 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17942366 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0217.100025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Noms d’analytes ou de composants Gentisic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(O)ccc1O
Nom IUPAC Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Quantité 25 mg
Poids de la formule 154,0266 g/mol