Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400443
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11400443
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12615.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1072-71-5 | C2H2N2S3 | 150.23 g/mol
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole is used in synthesizing polymers and heavy metal and basic salts. It acts as an additive in lubricating oils, greases and in electrode compositions. It also acts as an intermediate for pharmaceuticals and dyes, as a chelating agent in the analysis of metals. It also serves as an anticorrosion and antirust agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole : pour la synthèse des polymères, des métaux lourds et des sels basiques. Sert d’additif dans les huiles lubrifiantes, les graisses et dans la composition des électrodes. Intermédiaire pour les produits pharmaceutiques et les colorants ; agent chélateur dans l’analyse des métaux. Agent anticorrosion et antirouille.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-71-5
Formule moléculaire C2H2N2S3
Poids moléculaire (g/mol) 150.23
Numéro MDL MFCD00003103
Clé InChI BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
CID PubChem 2723630
Nom IUPAC 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione
SMILES S=C1NNC(=S)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Point de fusion ∼162°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 113444
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 150.24
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione