Learn More
2,5-diméthoxytétrahydrofurane, 99 %, mélange d’isomères cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10294330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10294330
Marque: Thermo Scientific Acros 115671000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 696-59-3 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-59-3
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00005359
Clé InChI GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxytetrahydrofurane, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis-and trans isomers, dimethoxytetrahydrofuran van, protectol dmt, furan,5-dimethoxy, dmthf
CID PubChem 79098
Nom IUPAC 2,5-diméthoxyoxolane
SMILES COC1CCC(O1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethoxytetrahydrofuran
Point de fusion -45°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.0210g/mL
Point d’ébullition 145°C to 148°C
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4160 to 1.419
Plage de pourcentage du dosage 99%
Fieser 02,144
Informations sur la solubilité Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohols and most common organic,solvents
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis- and trans isomers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.