Learn More
2,5-diméthyl-2,5-hexanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10428550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
5g
Code produit. 10428550
Marque: Thermo Scientific Acros 162502500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-03-2
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00004473
Clé InChI ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
CID PubChem 8031
Nom IUPAC 2,5-diméthylhexane-2,5-diol
SMILES CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dimethyl-2, 5-hexanediol
Note relative au nom 97%
Absorbance GC≥96.0%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 88°C to 91°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 214°C to 215°C
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Conforme
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC(CH3)2CH2CH2C(CH3)2OH
Quantité 250 g
Beilstein 01, 492
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,ethylene glycol,insoluble in benzene,ccl4,petroleuw ether
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Flocons ou granulés ou prills