Learn More
2,5-diméthyl-2,5-hexanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434024
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11434024
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11984.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-03-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
It is used as an intermediate in the preparation of 2.5-Dimethyl-2.5-bis(tertbutyl-peroxy)hexane to produce polyethylene copolymers and polyethylene rubbers. It is also used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation de 2,5-diméthyl-2,5-bis(tertbutyl-peroxy)hexane pour produire des copolymères du polyéthylène et des caoutchoucs de polyéthylène. Il est également utilisé dans la synthèse de composés du bore hétérocycliques à six et sept chaînons contenant de la liaison N-B intramoléculaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau 20°C 140 g/l.
Remarques
Conserver à l’écart du chlorure d’acide, des anhydrides acides et des agents oxydants. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-03-2
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00004473
Clé InChI ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
CID PubChem 8031
Nom IUPAC 2,5-diméthylhexane-2,5-diol
SMILES CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Point de fusion 87°C to 91°C
Densité 0.898
Point d’ébullition 214°C to 215°C
Point d’éclair 126°C (258°F)
Odeur Odorless
Quantité 2500 g
Beilstein 1361437
Informations sur la solubilité Soluble in water 20°C 140g/L.
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 97%