Learn More
2,5-diméthylhexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479140
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11479140
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15221.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 592-13-2 | C8H18 | 114.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-13-2
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.23
Numéro MDL MFCD00008951
Clé InChI UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme biisobutyl, hexane, 2,5-dimethyl, diisobutyl, 2,5-dimethyl hexane, hexane,5-dimethyl, acmc-209mbd, 2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethylhexane 5g, hexane, 2,5-dimethyl-8ci 9ci
CID PubChem 11592
Nom IUPAC 2,5-diméthylhexane
SMILES CC(C)CCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylhexane
Densité 0.694
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Point d’éclair 26°C (80°F)
Indice de réfraction 1.392
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1696877
Poids de la formule 114.23
Pourcentage de pureté 99%