Learn More
2,5-hexanediol, mélange d’isomères, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427146
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11427146
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25470.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2935-44-6 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
2,5-Hexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,5-hexanediol est utilisé comme intermédiaire de la synthèse chimique organique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2935-44-6
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.176
Numéro MDL MFCD00004557
Clé InChI OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-hexanediol, diisopropanol, 2,5-dihydroxyhexane, 2,5-hexyleneglycol, 2,5-hexanediol, mixture of isomers, 2,5-hexandiol, hexan-2,5-diol, 2,5-hexylene glycol, acmc-1acz0, acmc-209e5m
CID PubChem 18049
ChEBI CHEBI:84894
Nom IUPAC hexane-2,5-diol
SMILES CC(CCC(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Hexanediol
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.961
Point d’ébullition 216°C to 218°C
Point d’éclair 101°C (215°F)
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.447
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Hexanediol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,5-Hexanediol