Learn More
Hamilton™ 2.5 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Code produit. 17894382
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Embout Luer, fixe
Luer-Lock
Soudé
Verrouillage de l’échantillon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17894382
Marque: Hamilton™ CAL81417
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 2.5 mL.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Diamètre (impériale) interne 0,287 in
Diamètre (impériale) externe 0.407 in.
Diamètre (métrique) interne 7.29 mm
Diamètre (métrique) externe 10.3 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille No Needle Included
Type de produit Gas Tight Syringe
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1002 LT
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 2.5 mL
Longueur (métrique) de l’aiguille No Needle Included
Type de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Type de connexion Embout Luer