Learn More
2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phényl]-5-oxazolidinyl]méthyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Mikromol™
Code produit 30049847
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049847 25 mg 25mg
30050532 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049847 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3629.070025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phényl]-5-oxazolidinyl]méthyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 446292-08-6
Noms d’analytes ou de composants 2-[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H19 N3 O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Rivaroxaban Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1
SMILES O=C1COCCN1c2ccc(cc2)N3C[C@H](CN4C(=O)c5ccccc5C4=O)OC3=O
Nom IUPAC 2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholine-4-yl)phényl]-1,3-oxazolide-5-yl]méthyl]isoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 421.4
Quantité 25 mg
Poids de la formule 421.1274 g/mol