Learn More
2,6-Di-tertiobutyl-p-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15575046 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15575046
Marque: Thermo Scientific Acros 167340050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 719-22-2
Formule moléculaire C14H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.31
Clé InChI RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
CID PubChem 12867
Nom IUPAC 2,6-ditert-butylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Point de fusion 65.0°C to 68.0°C
Point d’ébullition 75.0°C to 80.0°C (0.7 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
Quantité 5 g
Fieser 09,139
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.