Learn More
Acide 2,6-diaminopimélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450507
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11450507
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22391.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 583-93-7 | C7H14N2O4 | 190.199 g/mol
2,6-Diaminopimelic acid is used as a constituent of proteoglycans. It is used as a component of bacterial cell wall.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-L’acide diaminopimélique est utilisé comme constituant des protéoglycanes. Il est utilisé comme composant de la paroi cellulaire bactérienne.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les acides dilués et les alcalis.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-93-7
Formule moléculaire C7H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.199
Numéro MDL MFCD00002637
Clé InChI GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-diaminopimelic acid, heptanedioic acid, 2,6-diamino, diaminopimelic acid, dl-2,6-diaminoheptanedioic acid, m-dap, dl-alpha,epsilon-diaminopimelic acid, 1,5-diaminoheptanedioic acid, ll-diaminopimelate, d,l-diaminopimelate, ll-a2pm
CID PubChem 865
ChEBI CHEBI:23673
Nom IUPAC acide 2,6-diaminoheptanedioïque
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Diaminopimelic acid
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water,diluted acids and alkali.
Poids de la formule 190.2
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Diaminopimelic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,6-Diaminopimelic acid