Learn More
2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, Thermo Scientific™
Catalog Number 10016684
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
175135-09-8
C6H3Br2ClFN
303.353
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
2736480
2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
175135-09-8
C6H3Br2ClFN
303.353
PRZBEZGEEPNKRO-UHFFFAOYSA-N
2736480
2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
C1=C(C(=C(C(=C1Br)N)Br)Cl)F
Nom chimique ou matériau 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 50 g
Synonyme 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine
Poids de la formule 303.36
Pourcentage de pureté 97%