Learn More
2,6-Dibromo-4-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392926
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11392926
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10658.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 72678-19-4 | C7H4Br2F3N | 318.919 g/mol
Used in enantio-and diastereoselective addition reation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used in enantio-and diastereoselective addition reation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72678-19-4
Formule moléculaire C7H4Br2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 318.919
Numéro MDL MFCD00068181
Clé InChI DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
CID PubChem 144565
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-(trifluorométhyle)aniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’ébullition 64°C to 65°C (0.1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 6314196
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 318.93
Pourcentage de pureté 97%