Learn More
2,6-dibromo-N-chloro-p-benzoquinonéimine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
158.00€ - 563.00€
Identifiants chimiques
CAS | 537-45-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H2Br2ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 299.34 |
Clé InChI | JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine |
CID PubChem | 10835 |
Nom IUPAC | 2,6-dibromo-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one |
SMILES | C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10341391
|
Thermo Scientific Acros
406470050 |
5 g | Flacon en verre |
158.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11925601
|
Thermo Scientific Acros
406470250 |
25 g | Flacon en verre |
563.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
537-45-1 | |
299.34 | |
2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine | |
2,6-dibromo-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one |
C6H2Br2ClNO | |
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N | |
10835 | |
C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br |
Spécification
2, 6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine | |
96.0 | |
76.0°C to 83.0°C | |
1.8100g/mL | |
96% min. (Iodometry) | |
15,3031 | |
2,6-dibromoquinone-4-chloroimide, 2,6-dibromo-4-chloroimino cyclohexa-2,5-dienone, bqc reagent, 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide, 2,6-dibromoquinone chlorimide, 2,6-dibromoquinone chloroimide, 2,6-dibromoquinone chloroimine, n-chloro-2,6-dibromoquinoneimine, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-chloroimino, 2,6-dibromo-p-benzoquinone-4-chlorimine | |
C1=C(C(=O)C(=CC1=NCl)Br)Br | |
299.34 | |
299.34 | |
Poudre ou aiguilles cristallines fines |
537-45-1 | |
100.0 | |
De jaune à ocre | |
Authentique | |
C6H2Br2ClNO | |
1.81 | |
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dibromo-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one | |
10835 | |
97% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-667-1
Recommended Storage : Le produit peut se décolorer en orange-marron lors du stockage
- 2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- SubstanC & Des et mélanges autoréaC & Dtifs Type C et D
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.