Learn More
2,6-dichloro-1,3-benzothiazole, Thermo Scientific™
Code produit. 10130792
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10130792
Marque: Thermo Scientific Maybridge SB01025DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 3622-23-9
Formule moléculaire C7H3Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 204.068
Clé InChI QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
CID PubChem 77176
Nom IUPAC 2,6-dichloro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloro-1, 3-benzothiazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 97%