missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichloro-3-pyridinemethanol, 95 %, Thermo Scientific™

Code produit. 15486867
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15486867

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33971.MD

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 55304-90-0
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.012
Numéro MDL MFCD11036367
Clé InChI FWEVVZQDRPWAND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloropyridin-3-yl methanol, 2,6-dichloro-3-pyridinyl methanol, 2,6-dichloro-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-hydroxymethylpyridine, 2,6-dichloro-3-pyridinemethanol, acmc-209lma, 2,6-dichloropyridin-3-yl-methanol, 2,6-dichloro-3-pyridyl methan-1-ol, 2,6-dichloro-pyridin-3-yl-methanol
CID PubChem 12259932
Nom IUPAC (2,6-dichloropyridine-3-yl)méthanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1CO)Cl)Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-3-pyridinemethanol
Point de fusion 67°C to 69°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178
Pourcentage de pureté 95%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis