Learn More
2,6-Dichloro-4-(4-fluorobenzoyl)pyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15418075
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15418075
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32374.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1099597-81-5
Numéro MDL MFCD11100517
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-(4-fluorobenzoyl)pyrimidine
Point de fusion 95°C to 99°C
Formule moléculaire C11H5Cl2FN2O
Quantité 250 mg
Poids de la formule 271.08
Pourcentage de pureté 95%