Learn More
2,6-dichloro-4-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023113
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11473267
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16193.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 392-71-2 | C6H3Cl2FO | 180.987 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392-71-2
Formule moléculaire C6H3Cl2FO
Poids moléculaire (g/mol) 180.987
Numéro MDL MFCD00010675
Clé InChI BOJVIFKSTRCIRJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 94950
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-fluorophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Point de fusion 47°C to 51°C
Point d’ébullition 142°C (100 mmHg)
Point d’éclair 103°C (217°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2046856
Synonyme phenol, 2,6-dichloro-4-fluoro, 2,6-dichloro-4-fluoro-phenol, pubchem2871, acmc-1ai43, 4-fluoro-2,6-dichlorophenol, bojvifkstrcirj-uhfffaoysa, phenol,2,6-dichloro-4-fluoro, attercop-chm at126185
Poids de la formule 180.99
Pourcentage de pureté 98%