Learn More
(2,6-dichloro-4-pyridyl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10166962
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 10166962
Marque: Thermo Scientific Maybridge RF01034CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 101990-69-6
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.012
Numéro MDL MFCD00052638
Clé InChI YDGJTFCKLFLWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloropyridine-4-methanol, 2,6-dichloropyridin-4-yl methanol, 2,6-dichloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2,6-dichloro, 4-pyridinemethanol,2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridinyl methanol, 2,6-dichloro-pyridin-4-yl-methanol, 2,6-dichloro-4-pyridinemethanol, acmc-209zae
CID PubChem 2794840
Nom IUPAC (2,6-dichloropyridine-4-yl)méthanol
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2, 6-Dichloro-4-pyridyl)methanol
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.02
Pourcentage de pureté 95%